由来生物
corn (or maize)
品質水準
形状
suspension (oily)
濃度
~20% (apocarotenal, UV-vis)
色
black to brown
brown to very dark brown
mp
138-141 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
InChI Key
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10829-10G:
10829-50G:
10829-VAR:
10829-BULK:
試験成績書(COA)