Merck
D1377
Sigma-Aldrich
2,6-ジアミノピメリン酸
≥98% (TLC), suitable for thin layer chromatography (TLC)
別名:
2,6-ジアミノヘプタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH(NH2)(CH2)3CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
190.20
Beilstein:
1787719
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
2,6-ジアミノピメリン酸, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
white to off-white
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ジアミノピメリン酸は細菌で産生され、細胞壁の構成要素です。また、これは高等植物によっても合成されます。
アプリケーション
2,6-ジアミノピメリン酸(DAP)は、以下の用途に使用されています:
  • Bacillus subtilis(枯草菌)をスクリーニングするためのグルコース最小培地の栄養補助剤として(44)
  • 大腸菌形質転換体をスクリーニングするための溶原性ブロス(LB)寒天の構成要素として(45)
  • Streptomyces株のDAPアイソフォームを特性解析するための薄層クロマトグラフィーにおける標準品として(46)
生物化学的/生理学的作用
2,6-ジアミノピメリン酸は微生物の代謝に不可欠であり、微生物タンパク質を定量するためのマーカーになり得ます。これは高感度で信頼性の高いマーカーであり、主にグラジエント高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて定量されます。
その他情報
LL-, DD-およびメソ異性体の混合物。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1377-10G:
D1377-1G:
D1377-5G:
D1377-BULK:
D1377-250MG:
D1377-VAR:
D1377-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Structure and Function of the Membranes and Surfaces of Cells, 22, 77-77 (1963)
Construction and Analysis of Two Genome-Scale Deletion Libraries for Bacillus subtilis
Byoung-MoKoo
Cell Systems, 4, 291-305 (2017)
Determination of 2, 6-diaminopimelic acid in bacteria, ruminal and duodenal digesta using HPLC with fluorescence or UV detection
Czauderna M and Kowalczyk J
Journal of Animal and feed sciences, 8(5), 273-288 (1999)
A rapid and precise method for the analysis of underivatized amino acids
in natural samples using volatile-ion-pairing reverse-phase liquid
chromatography?electrospray ionization tandem mass spectrometry
Jack A. Hutchings
Organic Geochemistry, 115 , 46-56 (2018)
Asymmetric synthesis of 2, 6-diaminopimelic acids
Williams RM and Yuan C
The Journal of Organic Chemistry, 57(24), 6519-6527 (1992)