詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
powder
分子量
349.46 g/mol
テクニック
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable
CMC
6-7 mM (20-25°C)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3
InChI Key
UMWKZHPREXJQGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6277-1G:
D6277-500MG:
D6277-VAR:
D6277-BULK:
D6277-5G:
D6277-25G:
試験成績書(COA)