アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(N1)=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C1=O.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H16N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3,(H,13,14,17);2*1H
InChI Key
QHUYPZVMEJLSEB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
オキシチアミンはチアミン代謝拮抗物質であり、食事を介するその供給源は、酸性チアミンの豊富な食品を摂取することにより得られます。
アプリケーション
オキシチアミンクロリド塩酸塩は以下の用途に適しています。
- 赤血球中のピロリン酸オキシチアミン(OTPP)の定量を目的とした液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)において検量線を作成するための標準物質として
- ヒト乳腺上皮細胞(HMEC)および乳癌細胞株におけるチアミン輸送阻害剤として
- オキシチアミンHピクロロン酸塩の合成に
生物化学的/生理学的作用
オキシチアミン(OT)は、チアミンアンタゴニストです。OTはトランスケトラーゼ阻害剤であり、抗転移の機序、特にメタロプロテイナーゼ(MMP)に関わる機序の研究に使用されています。OTは、ヒト肝細胞癌細胞(HCC)のソラフェニブに対する感受性をかなり高め、腫瘍抑制に有利に働きます。
オキシチアミンは、トランスケトラーゼを阻害します。この酵素は、ペントースリン酸経路の非酸化的経路を制御しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O4000-500MG:
O4000-25G:
O4000-5G:
O4000-1G:
O4000-BULK:
O4000-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical & experimental metastasis, 27(5), 341-349 (2010-05-08)
This study examined the anti-metastatic effects of oxythiamine (OT) both in cell culture and in vivo. Cell culture results revealed that OT (0-20 microM) significantly inhibited the invasion and migration (IC(50) = 8.75 microM) of Lewis lung carcinoma (LLC) cells.
Journal of proteome research, 9(2), 980-989 (2009-12-29)
Oxythiamine (OT), a transketolase inhibitor, is known to inhibit pancreatic cancer cell proliferation. In this study, we investigated the effect of inhibition of the transketolase pathway on signaling pathways in MIA PaCa cancer cells using in-house proteomic techniques. We hypothesized
Thiamine antimetabolite causes functional thiamine deficiency in patients with end stage renal disease
Kidney International, 90(2), 396-403 (2016)
Inhibition of transketolase by oxythiamine altered dynamics of protein signals in pancreatic cancer cells
Experimental Hematology & Oncology, 2(1), 18-18 (2013)
Functional thiamine deficiency in end-stage renal disease: malnutrition despite ample nutrients
Kidney International, 90(2), 252-254 (2016)