結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A4, monoclonal
形状
lyophilized powder
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
frog, mouse, hamster, chicken, viper, bovine, crayfish, goat, rat, cat, sheep, guinea pig, lizard, human, rabbit, dog, snail
テクニック
direct ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extracts of mouse heart tissues
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human appendix or tonsil tissue sections
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA2(59)
詳細
免疫原
アプリケーション
- direct-immunoblotting
- direct-immunohistochemistry
- direct- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- direct staining of tissues and cells
- characterization of stromal cell heterogeneity in various organs and distinguish smooth muscle cells from fibroblasts in mixed cultures.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAB4200679-BULK:
SAB4200679-VAR:
IXO97614:
SAB4200679-100UL:
IRO97614:
SAB4200679-1VL:
試験成績書(COA)