Merck
포유류 세포주
배양된 포유류 세포의 형광 염색
자사는 영국 공중보건국(Public Health England)의 일부인 인증된 세포 배양물 유럽 컬렉션(ECACC) 저장소와 협력하여 전 세계 실험실에 품질 관리된 세포주와 핵산을 제공합니다. 유도만능줄기세포 유럽 은행(EBiSC)의 수백 가지 암세포주와 iPS 세포를 포함하여 생물의학 연구, 단백질 생산, 하이브리도마 융합, 바이러스 증식 등을 위한 인증되고 검증된 마이코플라스마가 없는 세포주 포트폴리오를 살펴보십시오. 세포주 제품 페이지에는 해당 세포에서 파생된 DNA, RNA 및 cDNA에 대한 주문 정보도 포함되어 있어 연구자가 유전자 또는 유전자 발현 패턴을 스크리닝하고 자신의 연구에 가장 적합한 세포주를 식별할 수 있습니다.
섹션 개요
인기 카테고리
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
세포주
당사의 포괄적인 세포 제품군은 간편한 주문 및 신속한 배송을 통해 제공되며, 국제적으로 멸종위기종 국제무역협약 (CITES) 지침에 따라 수집된 독특한 원숭이 세포주 또한 제공합니다. 또한 인간 백혈구 항원 (HLA) 유형화된 컬렉션과 특정 에피토프에 대한 단일항체를 생성하는 하이브리도마 세포주도 포함됩니다.
자사의 백과사전적 세포 컬렉션에는 다음과 같은 조직 유형 및 종의 세포주가 포함됩니다.
암세포주
UFH-001 인간 유방암 세포의 형광 염색
암 유형에 따른 세포주 검색:
신뢰성 있는 번식과 재현 가능한 결과를 보장하기 위해, 신뢰할 수 있는 출처로부터 인증된 세포주를 사용하는 것을 권장합니다.  Sigma-Aldrich® 브랜드는 타의 추종을 불허하는 품질 관리를 보장하므로 자사가 제공하는 세포주는 병원균이 없고 고유성이 인증되었습니다. 600개 이상의 암세포주 제품군을 살펴보십시오.
기타 포유류 세포주 컬렉션
자사의 광범위한 세포주 컬렉션은 조직 특이한 인간 및 암 세포주를 넘어서 다양한 영역을 포함하고 있습니다.
  • CITES와 협력하는 비인간 영장류 세포: 멸종 위기에 처한 야생 동식물 종의 국제 거래에 관한 협약과 협력하여 수집한 세포
  • HLA 컬렉션: 인증된 세포 배양물 유럽 컬렉션(ECACC)에서 유지 관리하는 인간 백혈구 항원(HLA) 유형 컬렉션
  • 하이브리도마 컬렉션: 면역글로불린 생산에 최적화되고 단일클론 항체 생산과 같은 애플리케이션에 이용되는 세포주
  • EBiSC iPS 세포주: 유럽 은행의 유도만능줄기세포
  • USCF 폐상피 세포주: 이러한 세포는 기도 상피의 장벽 기능을 모델링하고 호흡 이온 수송 및 CFTR의 기능을 연구하는데 널리 사용됩니다. 이러한 독특한 세포주는 또한 SARS-CoV-2 감염에서 바이러스 부착 및 복제를 연구하기 위해 사용됩니다.
포유류 세포주를 위한 어플리케이션
세포주는 생물학적 시스템과 질병을 모델링하는 데만 사용되는 것이 아니라 단백질, 바이러스 등을 생산하는 실제 생명공학에 사용됩니다. 이러한 애플리케이션에 이용되는 세포를 탐색해 보십시오.