詳細
inherent viscosity 1.2 dl/g
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46746-10G:
46746-1G:
46746-VAR:
46746-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。