アッセイ
≥97% (TLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D -49.0±3.0°, c = 0.5 in pyridine
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
InChI Key
FSMCJUNYLQOAIM-UQBZCTSOSA-N
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
28609-50MG:
28609-VAR:
28609-10MG:
28609-BULK:
試験成績書(COA)