product name
1-アミノベンゾトリアゾール,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
powder
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 93
new score: 46
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
81-84 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Nn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
InChI Key
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3940-250MG-PW:
A3940-BULK:
A3940-VAR:
A3940-250MG:
A3940-50MG:
A3940-50MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research