Merck
M2727
Sigma-Aldrich
メキシレチン 塩酸塩
≥98% (GC), powder, sodium channel blocker
別名:
1-(2,6-キシリロキシ)-2-アミノプロパン 塩酸塩, 1-(2,6-ジメチルフェノキシ)-2-プロパンアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO · HCl
CAS番号:
分子量:
215.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
メキシレチン 塩酸塩, powder
アッセイ
≥98% (GC)
品質水準
形状
powder
white to off-white
溶解性
methanol: 50 mg/mL
オーガナイザー
Boehringer Ingelheim
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メキシレチンはクラスIBの抗不整脈薬であり、リドカインの類似体です。有効寿命は10~12時間であり、肝臓で代謝され、還元後、酸化脱アミノ化後または結合後に排除されます。
アプリケーション
メキシレチン塩酸塩は、ナトリウムチャネル遮断薬として以下の用途に使用されています。
  • チャイニーズハムスター卵巣細胞での発現に
  • 全細胞パッチクランプ研究のためのヒト胎児腎(HEK)細胞に
  • Nav1.7タンパク質を発現しているHEK細胞を用いた電気生理学的研究
生物化学的/生理学的作用
メキシレチンは、強力なナトリウムチャネル遮断薬です。メキシレチンは心臓の抗不整脈薬であり、頭痛や神経障害性疼痛の補助薬(アジュバント)として使用されています。メキシレチンは、ナトリウムチャネロパチーにおけるミオトニー(筋強直症)の治療に使用されており、心筋活動電位の脱分極を抑えますが、心房の不応性には影響を及ぼしません。ナトリウムチャネルに与えるその阻害効果は、カリウムで悪化したミオトニーの治療に有効です。
特徴および利点
この化合物はBoehringer Ingelheim社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M2727-25G:
M2727-VAR:
M2727-BULK:
M2727-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E L Logigian et al.
Neurology, 74(18), 1441-1448 (2010-05-05)
To determine if mexiletine is safe and effective in reducing myotonia in myotonic dystrophy type 1 (DM1). Myotonia is an early, prominent symptom in DM1 and contributes to decreased dexterity, gait instability, difficulty with speech/swallowing, and muscle pain. A few
J F Desaphy et al.
Neuromuscular disorders : NMD, 9(3), 182-189 (1999-06-26)
The sea anemone toxin ATX II impairs skeletal muscle sodium channel inactivation, mimicking the persistent inward current observed in patients suffering from sodium channel myotonia. Mexiletine has beneficial effects on myotonia. To verify the efficiency of the drug on persistent
Arnold E Pfahnl et al.
Heart rhythm, 4(1), 46-53 (2007-01-03)
Brugada and long QT type 3 syndromes are linked to sodium channel mutations and clinically cause arrhythmias that lead to sudden death. We have identified a novel threonine-to-isoleucine missense mutation at position 353 (T353I) adjacent to the pore-lining region of
Adam Romman et al.
Pain physician, 21(5), E573-E579 (2018-10-05)
Intravenous lidocaine has multiple applications in the management of acute and chronic pain. Mexiletine, an oral lidocaine analogue, has been used in a number of chronic pain conditions although its use is not well characterized. To report our experience using
Mexiletine
Monk, Jon P and Brogden, Rex N
Drugs, 40(3), 374-411 (1990)