テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap: VOCARB 3000 “K”
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 1 min
desorption preheat: 205 °C
desorption process: 150 mL/min at 210 °C for 1 min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: VOCOL, 20 m × 0.18 mm I.D., 1.0 μm (28463-U)
oven: 40 °C (0.8 min), 19 °C/min to 125 °C, 32 °C/min to 220 °C (1 min)
inj. temp.: 150 °C
MSD interface: 220 °C
scan range: m/z = 35-400
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 100:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
アプリケーション
environmental
法的情報
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Dichlorofluoromethane
Chloromethane
Vinyl chloride
Bromomethane
Chloroethane
Trichlorofluoromethane
Acetone
1,1-Dichloroethylene
Iodomethane
Dichloromethane
trans-1,2-Dichloroethylene
1,1-Dichloroethane
2-Butanone
2,2-Dichloropropane
cis-1,2-Dichloroethylene
Chloroform
Bromochloromethane
Dibromofluoromethane
1,1,1-Trichloroethane
1,1-Dichloro-1-propene
1,2-Dichloroethane-d4
1,2-Dichloroethane
Benzene
Fluorobenzene
Trichloroethylene
1,2-Dichloropropane
Bromodichloromethane
Dibromomethane
4-Methyl-2-pentanone
cis-1,3-Dichloropropene
Toluene-d8
Toluene
trans-1,3-Dichloropropene
1,1,2-Trichloroethane
2-Hexanone
1,3-Dichloropropane
Tetrachloroethylene
Dibromochloromethane
1,2-Dibromoethane
Chlorobenzene-d5
Chlorobenzene
Ethylbenzene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
m-Xylene
o-Xylene
Styrene
Cumene
Bromoform
cis-1,4-Dichloro-2-butene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
4-Bromofluorobenzene
1,2,3-Trichloropropane
Propylbenzene
Bromobenzene
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Mesitylene
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
tert-Butylbenzene
1,2,4-Trimethylbenzene
Pentachloroethane
sec-Butylbenzene
p-Cymene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene-d4
1,4-Dichlorobenzene
Butylbenzene
1,2-Dichlorobenzene
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Hexachloro-1,3-butadiene
Naphthalene
1,2,3-Trichlorobenzene
p-Xylene
すべて表示 (74)
Standard
製品番号
詳細
価格
サンプル調製
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)