Merck
308277
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールジエチルエーテル
suitable for HPLC, ≥99%
別名:
2-エトキシエチルエーテル, ジエチルジグリコール, ビス(2-エトキシエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
1699259
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
5.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
精製方法
glass distillation
expl. lim.
6.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 320 nm Amax: 0.04
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
308277-500ML:
308277-1L:
308277-6X800ML:
308277-VAR:
308277-2L:
308277-BULK:
308277-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Excess molar volumes and viscosities of binary mixtures of diethylene glycol diethyl ether with chloroalkanes at 298.15 K.
Pal A and Bhardwaj RK.
Journal of Molecular Liquids, 102(1), 197-211 (2003)
R L Schuler et al.
Environmental health perspectives, 57, 141-146 (1984-08-01)
Fifteen glycol ethers were investigated for their potential to cause adverse reproductive toxic effects using an in vivo mouse screening bioassay. Pregnant mice were orally dosed once per day on days 7 through 14 of gestation at concentrations causing 0
Density, viscosity, and surface tension at 293.15 K and liquid-liquid equilibria from 301.15 K to 363.15 K under atmospheric pressure for the binary mixture of diethylene glycol diethyl ether+ water.
Li XX, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(4), 1043-1045 (2004)