Merck
G6637
Sigma-Aldrich
β-ガラクトースデヒドロゲナーゼ 蛍光菌Pseudomonas fluorescens由来
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret)
別名:
D-ガラクトース:NAD+ 1-オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Pseudomonas fluorescens
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥50 units/mg protein (biuret)
white
適合性
suitable for enzyme test
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Pseudomonas fluorescens ... gdh(533113295)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
βPseudomonas fluorescens 由来のβ-ガラクトースデヒドロゲナーゼは、レクチン組織化学的検査において競合的阻害のために使用されています。また、さまざまな二糖におけるHaloferax alicantei β-ガラクトシダーゼの加水分解活性の測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
β-ガラクトースデヒドロゲナーゼは、β-D-ガラクトースからD-ガラクトノガンマラクトンへの酸化を触媒します
単位の定義
1ユニットは、pH 8.6、25°C、1分間で、1.0 μmolのD-ガラクトースをD-ガラクトン酸へと変換する酵素量です。
物理的形状
3.2 Mの(NH4)2SO4溶液(pH約6.0)で調製した懸濁液
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G6637-25UN:
G6637-BULK:
G6637-VAR:
G6637-5UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takahiro Mieda et al.
Plant & cell physiology, 45(9), 1271-1279 (2004-10-29)
We have studied the enzymological properties of L-galactose dehydrogenase (l-GalDH), a key enzyme in the biosynthetic pathway of l-ascorbate (AsA) in plants. L-GalDH was purified approximately 560-fold from spinach leaves. The enzyme was a homodimer with a subunit mass of
Optimizing the enzymatic determination of galactose in the culture medium of rat liver and HepG2 cell spheroids.
Jinsheng Xu et al.
Analytical biochemistry, 311(2), 179-181 (2002-12-10)
Michael Sauer et al.
Applied and environmental microbiology, 70(10), 6086-6091 (2004-10-07)
Yeasts do not possess an endogenous biochemical pathway for the synthesis of vitamin C. However, incubated with l-galactose, L-galactono-1,4-lactone, or L-gulono-1,4-lactone intermediates from the plant or animal pathway leading to l-ascorbic acid, Saccharomyces cerevisiae and Zygosaccharomyces bailii cells accumulate the
H Pettersson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1549(2), 155-160 (2001-11-03)
The mechanistic implications of the kinetic behaviour of a fusion protein of beta-galactosidase and galactose dehydrogenase have been analysed in view of predictions based on experimentally determined kinetic parameter values for the galactosidase and dehydrogenase activities of the protein. The
Jaeyoun Kang et al.
Parasite (Paris, France), 23, 21-21 (2016-05-14)
The localization of carbohydrate terminals in Kudoa septempunctata ST3-infected muscle of olive flounder (Paralichthys olivaceus) was investigated using lectin histochemistry to determine the types of carbohydrate sugar residues expressed in Kudoa spores. Twenty-one lectins were examined, i.e., N-acetylglucosamine (s-WGA, WGA
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法