抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2-28-33, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~50 kDa
化学種の反応性
dog, chicken, rat, bovine, monkey, human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
詳細
免疫原
アプリケーション
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200715-BULK:
SAB4200715-VAR:
SAB4200715-100UL:
試験成績書(COA)