세포 소기관 분리 키트
in vivo 조직에서 유래된 세포에 대한 연구는 세포 생물학 및 기능을 가장 잘 예측하지만 생물학적 복잡성은 표적 세포 집단이 분리되지 않는 한 결과를 혼란스럽게 할 수 있습니다. 세포 표현형을 연구하기 위해 명확한 특성을 기반으로 세포 집단을 분리하는 다양한 방법이 발전했습니다. 세포 집단을 분리하는 것은 생물학적 연구를 도울 뿐만 아니라 임상 진단 검사를 용이하게 합니다. 가장 효과적인 분리 방법은 향상된 수율, 순도 및 생존성을 보여줍니다. 표적 집단의 농축 또는 정제는 양성 선택(종종 세포 특이적 표지자에 결합하는 항체 활용) 또는 표적 집단을 강화하기 위해 원치 않는 세포를 고갈시키도록 생물물리학적 특성을 사용할 수 있는 음성 선택을 통해 달성할 수 있습니다.
세포를 준세포 성분으로 분획하는 것은 오랫동안 세포 생물학 연구의 기본이었습니다. 준세포 분획 기술은 세포 소기관 및 준세포 구획의 구조와 기능을 연구하고 생체분자의 위치, 처리 및 이동을 이해하도록 널리 사용되었습니다. 대부분의 분획 기술의 목표는 고유한 생화학적 특성을 유지하는 기능적 상태에서 세포 소기관 및 세포 거대분자를 획득하는 것입니다. 이것은 종종 부드러운 기계적 수단 또는 연성 세제를 사용하는 세포 용해로 달성하며, 분별 원심분리에 의한 세포 성분의 분획이 빈번히 뒤따릅니다.
Products
가시적인 지방구(lipid droplet)는 3T3-L1 분화 키트를 사용하여 분화 7일 후 지방전구세포의 분리를 확인합니다.
세포 소기관 및 아세포 복합체 분리 키트
준세포 요소의 유도는 세포소기관 기능의 이해를 촉진하고 새로운 생명공학으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 포유류 세포로부터 분리된 핵은 후속적으로 내인성 RNA 1차 전사체의 합성에 사용될 수 있습니다. 고용량 Nuclei EZ Prep Kit(NUC101, NUC201)는 대부분의 포유류 세포에서 핵을 신속하게 분리하기 위해 개발되었습니다.
미토콘드리아 무결성 및 막 전위 검출을 위해, 자사의 미토콘드리아 염색 키트(CS0390, CS0760)는 미토콘드리아 기질에 농축되어 적색 형광 응집체를 형성하는 JC-1 염료(420200, T4069)를 사용합니다. 미토콘드리아 막 전위를 소산시키는 세포 사멸과 같은 사례는 미토콘드리아에서 JC-1 염료의 축적을 방지하고 형광 현미경을 손상된 미토콘드리아에서 생존 가능한 것을 구별하도록 사용할 수 있습니다.
프로테아좀과 같은 비세포소기관 준세포 복합체도 단백분해 분석에 사용하도록 분리될 수 있습니다. 자사의 방법은 GST-아가로즈에 결합된 유비퀴틴과 같은 도메인이 있는 GST-융합 단백질을 포함하는 친화성 매트릭스 비드를 사용합니다.