細胞培養の抗生物質選択ガイド
細胞培養では、コンタミネーションの防止、無菌状態の維持、または遺伝子改変を有する細胞の選択を目的として、抗生物質が一般的に使用されています。抗生物質を使用することで、細胞株や細胞培養物の喪失を最小限に抑えることができ、時間を節約し、貴重な資源を保全できます。抗生物質の適切な選択は、細胞の種類と防止しようとするコンタミネーションの対象によって異なります。安定細胞株またはその他の組換え培養細胞を生成するための選択的抗生物質は、抗生物質耐性遺伝子または選択可能なマーカーに基づいて選択する必要があります。細胞培養のニーズに応じた抗生物質を選択するガイドとして、以下の表をご利用ください。
標的別の抗生物質
細胞膜完全性
タンパク質合成
阻害対象 | 分類 | 製品タイプ | 製品 番号 | 抗菌スペクトル | 抗生物質 | |||
グラム陰性 | グラム陽性 | 真菌 | マイコプラズマ | |||||
30Sリボソームサブユニット | テトラサイクリン系抗生物質 | Tetracycline | x | x |
|
| x | |
Doxycycline | x | x |
|
| x | |||
Aminocyclitol | Spectinomycin | x | x |
|
| x | ||
x | x |
|
| x | ||||
Hygromycin | x | x | x |
|
| |||
x | x | x |
|
| ||||
ポリペプチド合成 | アミノグリコシド系抗生物質 | Streptomycin | x | x |
|
|
| |
x | x |
|
|
| ||||
Paromomycin | x | x |
|
|
| |||
x | x |
|
|
| ||||
Gentamicin | x | x |
| x |
| |||
x | x |
| x |
| ||||
x | x |
| x |
| ||||
x | x |
| x |
| ||||
x | x |
| x |
| ||||
Kanamycin | x | x |
| x | x | |||
x | x |
| x | x | ||||
Neomycin | x | x |
|
| x | |||
x | x |
|
| x | ||||
x | x |
|
| x | ||||
G418 |
|
|
|
| x | |||
|
|
|
| x | ||||
|
|
|
| x | ||||
Nourseothricin | x | x | x |
| x | |||
50Sリボソームサブユニット | マクロライド系抗生物質 | Tylosin |
| x |
| x |
| |
| x |
| x |
| ||||
Erythromycin |
| x |
|
|
| |||
Nystatin |
|
| x |
|
| |||
|
| x |
|
| ||||
|
| x |
|
| ||||
|
| x |
|
| ||||
|
| x |
|
| ||||
Lincomycin |
| x |
|
|
| |||
Rifampicin |
| x |
|
| x | |||
ペプチジルトランスフェラーゼ | クロラムフェニコール系抗生物質 | Chloramphenicol | x | x |
| x | x |
核酸合成
阻害対象 | 分類 | 製品タイプ | 製品番号 | 抗菌スペクトル | 抗生物質 | ||
グラム陰性 | グラム陽性 | がん細胞 | |||||
DNA合成 | IMPDH阻害剤 | Mycophenolic acid |
|
| x |
| |
PKC阻害剤 | Tamoxifen |
|
| x |
| ||
ssDNA切断 | 糖ペプチド | Bleomycin |
|
| x |
| |
糖ペプチド | Bleomycin |
|
| x |
| ||
RNA合成 | アミノヌクレオシド | Puromycin |
| x | x | x | |
アミノヌクレオシド | Puromycin |
| x | x | x | ||
アジリジン類 | Mitomycin C | x | x | x |
| ||
アルキル化によるDNA構造 | アジリジン類 | Mitomycin C | x | x | x |
| |
アントラサイクリン系抗生物質 | Doxorubicin |
|
| x |
| ||
プリン生合成 | DHFR阻害剤 | Methotrexate |
|
| x |
|
細胞壁合成・タンパク質合成
細胞壁合成、細胞膜完全性、タンパク質合成
阻害対象 | 分類 | 製品タイプ | 製品番号 | 抗菌スペクトル | |||
グラム陰性 | グラム陽性 | 真菌 | 酵母 | ||||
βラクタマーゼ、膜リン脂質、ポリペプチド合成 | ペニシリン系・ポリエン系 | 抗菌・抗真菌溶液 | x | x | x | x |